tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Boc-1,4-diaminocyclohexane
H64932.03
H64932.06
H64932.03EA
138
EUR
H64932.03
H64932.06
tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate 95%
tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate
Purity: 95%
CAS No.: 195314-59-1
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
Physical Form: Solid
Appearance: White
Beilstein Reference: 13428745
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD01076211
Formula:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01076211 Núm. CAS: 195314-59-1 ADR: 8,III |