5-(Trifluoromethyl)picolinic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
H64937.03
H64937.06
H64937.14
H64937.03EA
49.2
EUR
H64937.03
H64937.06
H64937.14
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid 95%
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Purity: 95%
CAS No.: 80194-69-0
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown
Melting Point: 133-137°
MDL No.: MFCD04113632
Formula:
C₇H₄F₃NO₂ MW: 191,11 g/mol Pto. de fusión: 133…137 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04113632 Núm. CAS: 80194-69-0 |