Dimethyl-2,3-pyridinedicarboxylate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H64939.06
H64939.14
H64939.06EA
34.8
EUR
H64939.06
H64939.14
Dimethyl-2,3-pyridinedicarboxylate 95%
Dimethyl-2,3-pyridinedicarboxylate
Purity: 95%
CAS No.: 605-38-9
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.17
Physical Form: Solid
Melting Point: 53-58°
Beilstein Reference: 159846
MDL No.: MFCD00186549
Formula:
C₉H₉NO₄ Pto. de fusión: 53…58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00186549 Núm. CAS: 605-38-9 |