Ácido 3-cianofenilborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
H64948.03 H64948.06
H64948.03EA 47.7 EUR
H64948.03 H64948.06
Ácido 3-cianofenilborónico, pinacol éster 97%
Ácido 3-cianofenilborónico, pinacol éster
Purity: 97% CAS No.: 214360-46-0 Molecular Formula: C13H16BNO2 Formula Weight: 229.09 Physical Form: Solid Appearance: White Melting Point: 78-82° dec. MDL No.: MFCD03789262
Formula: C₁₃H₁₆BNO₂
MW: 229,09 g/mol
Pto. de fusión: 78…82 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03789262
Núm. CAS: 214360-46-0