2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid
H64949.03
H64949.06
H64949.03EA
91.8
EUR
H64949.03
H64949.06
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid 96%
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 1003845-06-4
Molecular Formula: C4H4BClN2O2
Formula Weight: 158.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD08063113
Formula:
C₄H₄BClN₂O₂ MW: 158,35 g/mol |
Número MDL:
MFCD08063113 Núm. CAS: 1003845-06-4 |