Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2-Thiophenecarboxylato)copper(I), Copper(I) thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic Acid Copper(I) Salt, CuTC
H64950.03
H64950.06
H64950.03EA
105
EUR
H64950.03
H64950.06
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
Copper(I)-2-thiophenecarboxylate
CAS No.: 68986-76-5
Molecular Formula: C5H3CuO2S
Formula Weight: 190.68
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: Red to brown
MDL No.: MFCD02183524
Formula:
C₅H₃CuO₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02183524 Núm. CAS: 68986-76-5 |