Ethyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
H64962.06
H64962.14
H64962.06EA
226
EUR
H64962.06
H64962.14
Ethyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 97%
Ethyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 5747-92-2
Molecular Formula: C14H19NO2
Formula Weight: 233.31
Physical Form: Liquid
Appearance: Pale yellow
Beilstein Reference: 398388
MDL No.: MFCD04039852
Formula:
C₁₄H₁₉NO₂ MW: 233,31 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039852 Núm. CAS: 5747-92-2 |