2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Bromo-3-(bromomethyl)anisole, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-methoxybenzene
H64963.06
H64963.14
H64963.06EA
64.6
EUR
H64963.06
H64963.14
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide 97%
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 19614-12-1
Molecular Formula: C8H8Br2O
Formula Weight: 279.96
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 90-94° lit.
Beilstein Reference: 1945118
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00078664
Formula:
C₈H₈Br₂O MW: 279.96 g/mol Pto. de fusión: 90…94 °C (lit.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00078664 Núm. CAS: 19614-12-1 ADR: 8 II |