5-Bromo-2-nitrofenol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-3-hydroxy-4-nitrobenzene
H64966.06
H64966.14
H64966.06EA
98.7
EUR
H64966.06
H64966.14
5-Bromo-2-nitrofenol 96%
5-Bromo-2-nitrofenol
Purity: 96%
CAS No.: 27684-84-0
Molecular Formula: C6H4BrNO3
Formula Weight: 218.01
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 40-41°
Beilstein Reference: 2329085
MDL No.: MFCD03095027
Formula:
C₆H₄BrNO₃ Pto. de fusión: 40…41 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095027 Núm. CAS: 27684-84-0 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)