4-Bromoimidazol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Bromo-1H-imidazol
H64972.06
H64972.14
H64972.06EA
79.1
EUR
H64972.06
H64972.14
4-Bromoimidazol 98%
4-Bromoimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 2302-25-2
Molecular Formula: C3H3BrN2
Formula Weight: 146.97
Physical Form: Solid
Melting Point: 131-135°
Beilstein Reference: 1615
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00047021
Formula:
C₃H₃BrN₂ MW: 146,97 g/mol Pto. de fusión: 131…135 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047021 Núm. CAS: 2302-25-2 ADR: 6.1,III |