Pyrrolidin-3-ol hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
H64975.06 H64975.14
H64975.06EA 56.1 EUR
H64975.06 H64975.14
Pyrrolidin-3-ol hydrochloride 98%
Pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 86070-82-8 Molecular Formula: C4H9NO.HCl Formula Weight: 123.58 Physical Form: Solid Beilstein Reference: 7029051 MDL No.: MFCD03001754
Formula: C4H10ClNO
MW: 123,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001754
Núm. CAS: 86070-82-8