2-Bromo-3-nitro-6-picolina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-6-metil-3-nitropiridina
H64982.06
H64982.14
H64982.06EA
201
EUR
H64982.06
H64982.14
2-Bromo-3-nitro-6-picolina 98%
2-Bromo-3-nitro-6-picolina
Purity: 98%
CAS No.: 374633-31-5
Molecular Formula: C6H5BrN2O2
Formula Weight: 217.02
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 138200
MDL No.: MFCD03095212
Formula:
C₆H₅BrN₂O₂ MW: 217.02 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095212 Núm. CAS: 374633-31-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III |