D-Propargylglycine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
H-D-Pra-OH, (R)-2-Aminopent-4-ynoic acid, (R)-alpha-Propargylglycine
H65798.03
H65798.06
H65798.03EA
106
EUR
H65798.03
H65798.06
D-Propargylglycine 97%
D-Propargylglycine
Purity: 97%
CAS No.: 23235-03-2
Molecular Formula: C5H7NO2
Formula Weight: 113.12
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 205° dec.
Optical Rotation: +23° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00237407
Formula:
C₅H₇NO₂ MW: 113,116 g/mol Pto. de fusión: 205 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00237407 Núm. CAS: 23235-03-2 |