(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)decanoic acid 98% (by HPLC)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H66031.03
H66031.06
H66031.03EA
125
EUR
H66031.03
H66031.06
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)decanoic acid 98% (by HPLC)
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)decanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 193885-59-5
Molecular Formula: C25H31NO4
Formula Weight: 409.53
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 140-143°
MDL No.: MFCD01311753
Formula:
C₂₅H₃₁NO₄ Pto. de fusión: 140…143 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01311753 Núm. CAS: 193885-59-5 |