4-Bromoresorcinol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromobenzene-1,3-diol
H66087.06
H66087.14
H66087.06EA
102
EUR
H66087.06
H66087.14
4-Bromoresorcinol 98%
4-Bromoresorcinol
Purity: 98%
CAS No.: 6626-15-9
Molecular Formula: C6H5BrO2
Formula Weight: 189.01
Physical Form: Powder
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 97-100°
Boiling Point: 150°/12mm
Beilstein Reference: 1861280
MDL No.: MFCD00002272
Formula:
C₆H₅BrO₂ MW: 189,01 g/mol Pto. Ebullición: 150 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 97…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002272 Núm. CAS: 6626-15-9 EINECS: 229-586-8 |