2-Hydroxymethyloxetane 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Oxetanemethanol, Oxetan-2-ylmethanol, 2,4-Epoxybutanol
H66218.MD
H66218.03
H66218.MDEA
119
EUR
H66218.MD
H66218.03
2-Hydroxymethyloxetane 96%
2-Hydroxymethyloxetane
Purity: 96%
CAS No.: 61266-70-4
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.080
Refractive Index: 1.4460
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to yellow
Boiling Point: 98°/15mm
MDL No.: MFCD00142933
Formula:
C₄H₈O₂ MW: 88.11 g/mol Pto. Ebullición: 98 °C (15 mmHg) Densidad: 1.080 Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00142933 Núm. CAS: 61266-70-4 |