2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98%
CAS No.: 2941-23-3
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 147-148°
Beilstein Reference: 742061
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00517551
Formula:
C₆H₈N₂ Pto. de fusión: 147…148 °C |
Número MDL:
MFCD00517551 Núm. CAS: 2941-23-3 ADR: 6.1,III |