2-(Bromomethyl)oxetane 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H66276.MD H66276.03
H66276.MDEA 345 EUR
H66276.MD H66276.03
2-(Bromomethyl)oxetane 96%
2-(Bromomethyl)oxetane
Purity: 96% CAS No.: 939759-23-6 Molecular Formula: C4H7BrO Formula Weight: 151.00 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow MDL No.: MFCD08544405
Formula: C₄H₇BrO
MW: 151.003 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08544405
Núm. CAS: 939759-23-6