5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H66320.03 H66320.06
H66320.03EA 78.1 EUR
H66320.03 H66320.06
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde 97%
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 42298-41-9 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.04 Physical Form: Solid Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: White to off-white to yel Melting Point: 140-146° MDL No.: MFCD04128999
Formula: C₈H₇IO₂
Pto. de fusión: 140…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04128999
Núm. CAS: 42298-41-9