Ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 6-chloroindole-2-carboxylate
H66483.03
H66483.06
H66483.03EA
72.9
EUR
H66483.03
H66483.06
Ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 27034-51-1
Molecular Formula: C11H10ClNO2
Formula Weight: 223.66
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 169178
MDL No.: MFCD03084731
Formula:
C₁₁H₁₀ClNO₂ MW: 223,66 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03084731 Núm. CAS: 27034-51-1 |