Benzyl viologen dichloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,1'-Dibenzyl-[4,4'-bipyridine]-1,1'-diium chloride, 1,1'-Dibenzyl-4,4'-bipyridinium dichloride
H66836.03
H66836.06
H66836.03EA
110
EUR
H66836.03
H66836.06
Benzyl viologen dichloride 97%
Benzyl viologen dichloride
Purity: 97%
CAS No.: 1102-19-8
Molecular Formula: C24H22Cl2N2
Formula Weight: 409.35
Physical Form: Solid
Appearance: White to off-white
Melting Point: 260° dec.
Beilstein Reference: 3811585
MDL No.: MFCD00011991
Formula:
C₂₄H₂₂Cl₂N₂ Pto. de fusión: 260 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011991 Núm. CAS: 1102-19-8 EINECS: 214-158-5 |