2,4,6-Tripropil-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano ≥50% (w/w) in acetonitrile
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
H66967.18
H66967.30
H66967.18EA
70.3
EUR
H66967.18
H66967.30
2,4,6-Tripropil-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano ≥50% (w/w) in acetonitrile
2,4,6-Tripropil-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano
CAS No.: 68957-94-8
Molecular Formula: C9H21O6P3
Formula Weight: 318.19
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to brown
Beilstein Reference: 5079255
UN No.: UN2924
MDL No.: MFCD00006583
Formula:
C₉H₂₁O₆P₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006583 Núm. CAS: 68957-94-8 EINECS: 422-210-5 UN: 2924 ADR: 3,II |