Acetato de magnesio 1 M en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J60041.AD
J60041.AE
J60041.ADEA
57.8
EUR
J60041.AD
J60041.AE
Acetato de magnesio 1 M en solución acuosa
Acetato de magnesio
CAS No.: 142-72-3
Molecular Formula: C4H6MgO4
Formula Weight: 142.39
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003539
Formula:
(H₃CCOO)₂Mg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003539 Núm. CAS: 142-72-3 |