Lactulose 99%
Proveedor: Thermo Scientific
J60160.14
J60160.18
J60160.22
J60160.14EA
171
EUR
J60160.14
J60160.18
J60160.22
Lactulose 99%
Lactulose
Purity: 99%
CAS No.: 4618-18-2
Molecular Formula: C12H22O11
Formula Weight: 324.30
Physical Form: Powder
Density: 1.32
Appearance: White
Melting Point: 169°
Beilstein Reference: 93773
MDL No.: MFCD00151469
Applications: A synthetic sugar
Formula:
C₁₂H₂₂O₁₁ Pto. de fusión: 169 °C Densidad: 1,32 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151469 Núm. CAS: 4618-18-2 EINECS: 225-027-7 Índice Merck: 14,5346 |