MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J60184.AP J60184.K2
J60184.APEA 102 EUR
J60184.AP J60184.K2
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
Tampones Tampones biológicos
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00131625