Loratadine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
J60190.ME J60190.03 J60190.06
J60190.MEEA 95.5 EUR
J60190.ME J60190.03 J60190.06
Loratadine ≥98%
Loratadine
Purity: 98+% CAS No.: 79794-75-5 Molecular Formula: C22H23ClN2O2 Formula Weight: 382.88 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 134° MDL No.: MFCD00672869
Applications: A nonsedating-type histamine H1-receptor antagonist
Formula: C₂₂H₂₃ClN₂O₂
MW: 382,88 g/mol
Pto. de fusión: 134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672869
Núm. CAS: 79794-75-5
Índice Merck: 14,5578