Tetraóxido de trisodio y vanadio 100 mM en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
J60191.AD J60191.AE
J60191.ADEA 82.4 EUR
J60191.AD J60191.AE
Tetraóxido de trisodio y vanadio 100 mM en solución acuosa
Tetraóxido de trisodio y vanadio
CAS No.: 13721-39-6 Molecular Formula: Na3O4V Formula Weight: 183.94 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003511
Formula: Na₃O₄V
MW: 183,91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003511
Núm. CAS: 13721-39-6