Sodio fluoruro 200 mM en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
J60251.AE
J60251.AK
J60251.AEEA
66
EUR
J60251.AE
J60251.AK
Sodio fluoruro 200 mM en solución acuosa
Sodio fluoruro
CAS No.: 7681-49-4
Molecular Formula: FNa
Formula Weight: 41.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003524
Formula:
NaF Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00003524 Núm. CAS: 7681-49-4 |