EDTA 0.5 M en solución acuosa, autoclaved pH 8.0
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ácido etilendiaminotetraacético, Ácido edético
J60292.AK J60292.AP
J60292.AKEA 74.1 EUR
J60292.AK J60292.AP
EDTA 0.5 M en solución acuosa, autoclaved pH 8.0
EDTA
CAS No.: 60-00-4 Molecular Formula: C10H16N2O8 Formula Weight: 292.24 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003541
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292.25 g/mol
Pto. Ebullición: 614
Pto. de fusión: 220
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003541
Núm. CAS: 60-00-4
Índice Merck: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM