TCEP HCl (Tris(2-carboxietil)fosfina clorhidrato 98% para biología molecular
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: TCEP HCl
J60316.06 J60316.09 J60316.3S
J60316.06EA 194 EUR
J60316.06 J60316.09 J60316.3S
TCEP HCl (Tris(2-carboxietil)fosfina clorhidrato 98% para biología molecular
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Applications: For reducing disulfide bonds in peptides and proteins.
Applications: For reducing disulfide bonds in peptides and proteins.
Formula: C₉H₁₆ClO₆P
MW: 286.65 g/mol
Pto. de fusión: 177…178 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00145469
Núm. CAS: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,9085