Potassium oxonate
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Potassium Allantoxanate, Oxonic acid Potassium Salt, Potassium 4,6-Dihydroxy-1,3,5-triazine-2-carboxylate, Allantoxanic acid Potassium Salt, Potassium 4,6-dioxo-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazine-2-carboxylate
J60400.06
J60400.14
J60400.22
J60400.06EA
42.9
EUR
J60400.06
J60400.14
J60400.22
Potassium oxonate
Potassium oxonate
CAS No.: 2207-75-2
Molecular Formula: C4H2KN3O4
Formula Weight: 195.18
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Melting Point: 300°
MDL No.: MFCD00010565
Applications: Inhibitor of uricase
Formula:
C₄H₃N₃O₄ MW: 195,18 g/mol Pto. de fusión: 300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010565 Núm. CAS: 2207-75-2 EINECS: 218-627-5 Índice Merck: 14,6947 |