Formaldehído 4% in PBS estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Estabilización: estabilizado con metanol
J60401.AK J60401.AP
J60401.AKEA 73.4 EUR
J60401.AK J60401.AP
Formaldehído 4% in PBS estabilizado
Formaldehído
Storage Temperature: 2°C to 8°C Appearance: Colourless
Formula: CH₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003274
Núm. CAS: 50-00-0
ADR: 8,III