Tioconazole ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2-((2-Chlorothiophen-3-yl)methoxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl)-1H-imidazole
J60459.03
J60459.06
J60459.03EA
130
EUR
J60459.03
J60459.06
Tioconazole ≥98%
Tioconazole
Purity: 98+%
CAS No.: 65899-73-2
Molecular Formula: C16H13Cl3N2OS
Formula Weight: 387.71
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD00057276
Applications: Potent inhibitor of cytochrome-P450
Formula:
C₁₆H₁₃Cl₃N₂OS MW: 387,71 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00057276 Núm. CAS: 65899-73-2 EINECS: 265-973-8 Índice Merck: 14,9452 |