Hexamethonium bromide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
J60466.14 J60466.22
J60466.14EA 79.7 EUR
J60466.14 J60466.22
Hexamethonium bromide ≥98%
Hexamethonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 55-97-0 Molecular Formula: C12H30Br2N2 Formula Weight: 362.19 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 282-285° dec. Beilstein Reference: 3715749 MDL No.: MFCD00011787
Applications: Nicotinic acetyl choline receptor antagonist
Formula: C₁₂H₃₀Br₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011787
Núm. CAS: 55-97-0
EINECS: 200-249-7
Índice Merck: 14,4688