Iota carrageenan
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J60603.22
J60603.30
J60603.22EA
66.6
EUR
J60603.22
J60603.30
Iota carrageenan
Iota carrageenan
CAS No.: 9062-07-1
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale brown
MDL No.: MFCD00151512
Applications: Forms soft gels in the presence of calcium ions
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151512 Núm. CAS: 9062-07-1 EINECS: 232-949-3 |