Prilocaine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Prilocaine HCl, 2-(Propylamino)-N-(o-tolyl)propanamide hydrochloride, 2-(Propylamino)-N-(o-tolyl)propionamide Hydrochloride
J60648.03
J60648.06
J60648.09
J60648.03EA
86.8
EUR
J60648.03
J60648.06
J60648.09
Prilocaine hydrochloride 98%
Prilocaine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 1786-81-8
Molecular Formula: C13H20N2O.HCl
Formula Weight: 256.77
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 167-168°
MDL No.: MFCD00079279
Applications: A local anesthetic
Formula:
C₁₃H₂₀N₂O MW: 256,77 g/mol Pto. de fusión: 167…168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079279 Núm. CAS: 1786-81-8 EINECS: 217-244-0 Índice Merck: 14,7743 |