EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético) 0.5 M en solución acuosa pH 8.0
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ácido etilenbis(oxietilennitrilo)tetraacético
J60767.AD
J60767.AE
J60767.ADEA
113
EUR
J60767.AD
J60767.AE
EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético) 0.5 M en solución acuosa pH 8.0
EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético)
CAS No.: 67-42-5
Molecular Formula: C14H24N2O10
Formula Weight: 380.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00004291
Formula:
C₁₄H₂₄N₂O₁₀ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004291 Núm. CAS: 67-42-5 |