Miconazole nitrate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-[2-(2,4-Dichlorobenzyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate
J60796.06
J60796.14
J60796.06EA
142
EUR
J60796.06
J60796.14
Miconazole nitrate ≥98%
Miconazole nitrate
Purity: 98+%
CAS No.: 22832-87-7
Molecular Formula: C18H14Cl4N2O.HNO3
Formula Weight: 479.15
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 170-185°
Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in propylene glycol or pyridine.
MDL No.: MFCD00058161
Applications: Inhibits cytochrome P450-dependent 14a-demethylase
Formula:
C₁₈H₁₄Cl₄N₂O·HNO₃ Pto. de fusión: 170…185 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00058161 Núm. CAS: 22832-87-7 EINECS: 245-256-6 Índice Merck: 14,6178 |