SSC buffer (20X)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J60839.K2
J60839.K3
J60839.K7
J60839.K2EA
53.7
EUR
J60839.K2
J60839.K3
J60839.K7
SSC buffer (20X)
Tampones
Tampones para electroforesis
Tampones de hibridación
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00132371