Nitrendipine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
J60841.MC
J60841.03
J60841.MCEA
211
EUR
J60841.MC
J60841.03
Nitrendipine
Nitrendipine
CAS No.: 39562-70-4
Molecular Formula: C18H20N2O6
Formula Weight: 360.36
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow to green
MDL No.: MFCD00082255
Applications: L-type calcium channel blocker
Formula:
C₁₈H₂₀N₂O₆ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082255 Núm. CAS: 39562-70-4 EINECS: 254-513-1 Índice Merck: 14,6576 |