SB202190 ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(4-(4-Fluorophenyl)-5-(pyridin-4-yl)-1H-imidazol-2-yl)phenol, SB 202190
J60950.MB J60950.MF
J60950.MBEA 169 EUR
J60950.MB J60950.MF
SB202190 ≥99%
SB202190
Applications: Inhibits p38 kinase activity in vivo through competition with ATP
Formula: C₂₀H₁₄FN₃O
MW: 331,3 g/mol
Pto. de fusión: 240…243 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00941964
Núm. CAS: 152121-30-7