Solvent black 5
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J61186.14 J61186.22 J61186.A1
J61186.14EA 29.5 EUR
J61186.14 J61186.22 J61186.A1
Solvent black 5
Solvent black 5
CAS No.: 11099-03-9 Physical Form: Powder Appearance: Black MDL No.: MFCD00149005
Formula: C₈H₁₉ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071316
Núm. CAS: 11099-03-9