U0126 ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
J61246.MB J61246.MC
J61246.MBEA 173 EUR
J61246.MB J61246.MC
U0126 ≥99%
U0126
Selective inhibitor of mitogen-activated protein kinases MEK-1 and MEK-2.
  • Soluble in DMSO. Poorly soluble in ethanol and water
Formula: C₁₈H₁₆N₆S₂
MW: 380,49 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01861186
Núm. CAS: 109511-58-2