Polyethyleneimine, M.W. 60,000 50% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Polyaziridine, Corcat, Polyethylenimine, Polymin P, Polyaziridine Mw 25000, Aziridine, PEI, Polyethylenimine (branched), Ethyleneimine Polymer, Poly(ethyleneimine)
J61270.22
J61270.30
J61270.22EA
83.1
EUR
J61270.22
J61270.30
Polyethyleneimine, M.W. 60,000 50% (w/w) en solución acuosa
Polyethyleneimine
CAS No.: 9002-98-6
Molecular Formula: -HN-[CH2CH2NH-]n
Physical Form: Liquid
Density: 1.07
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00084427
Applications: A protein precipitant used to purify proteins
Formula:
(CH2CH2NH)n Densidad: 1.07 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084427 Núm. CAS: 9002-98-6 |