Nimodipine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Isopropyl 5-(2-methoxyethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Isopropyl 2-Methoxyethyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
J61287.ME J61287.03
J61287.MEEA 109 EUR
J61287.ME J61287.03
Nimodipine ≥98%
Nimodipine
Purity: 98+% CAS No.: 66085-59-4 Molecular Formula: C21H26N2O7 Formula Weight: 418.44 Physical Form: Powder Appearance: Pale yellow MDL No.: MFCD00153848
Applications: Potent L-type calcium channel antagonist
Formula: C₂₁H₂₆N₂O₇
MW: 418,45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153848
Núm. CAS: 66085-59-4
EINECS: 266-127-0
Índice Merck: 14,6551