5-Iodo-2'-deoxycytidine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
J61356.03
J61356.04
J61356.03EA
177
EUR
J61356.03
J61356.04
5-Iodo-2'-deoxycytidine 99%
5-Iodo-2'-deoxycytidine
Purity: 99%
CAS No.: 611-53-0
Molecular Formula: C9H12IN3O4
Formula Weight: 353.11
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 180-183°
MDL No.: MFCD00038063
Formula:
C₉H₁₂IN₃O₄ Pto. de fusión: 180…183 °C |
Número MDL:
MFCD00038063 Núm. CAS: 611-53-0 EINECS: 210-269-8 |