MOPSO, 0,2 M buffer soln., pH 7,0
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J61469.AE
J61469.AK
J61469.AEEA
56.3
EUR
J61469.AE
J61469.AK
MOPSO, 0,2 M buffer soln., pH 7,0
Tampones
Tampones biológicos
CAS No.: 79803-73-9
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00070007