SB203580 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: SB 203580, 4-(5-(4-Fluorophenyl)-2-(4-(methylsulphinyl)phenyl)-1H-imidazol-4-yl)pyridine
J61482.MB J61482.MF J61482.MC
J61482.MBEA 154 EUR
J61482.MB J61482.MF J61482.MC
SB203580 98%
SB203580
Applications: Highly specific new inhibitor of p38 kinase and MAP Kinase homologues
Formula: C₂₁H₁₆FN₃OS
Pto. de fusión: 235…247 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00922198
Núm. CAS: 152121-47-6