Adenosina 5'-monofosfato, sal disódica (AMP sal disódica) hidrato
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
5′-AMP-Na2 hydrate
J61643.06
J61643.14
J61643.06EA
38.9
EUR
J61643.06
J61643.14
Adenosina 5'-monofosfato, sal disódica (AMP sal disódica) hidrato
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate
CAS No.: 4578-31-8
Molecular Formula: C10H12N5NaO7P
Formula Weight: 391.20
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 3586732
MDL No.: MFCD00065023
Formula:
C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·H₂O MW: 391,2 g/mol (anhy) |
Número MDL:
MFCD00065023 Núm. CAS: 4578-31-8 EINECS: 224-961-2 Índice Merck: 14,158 |