Lecitina (de soja) ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
J61675.18 J61675.22 J61675.30
J61675.18EA 35.1 EUR
J61675.18 J61675.22 J61675.30
Lecitina (de soja) ≥90%
Lecitina
Applications: Naturally occuring lipid that protects cells from oxidation. Useful as an emulsifier
  • Pale brown to yellow Solid
  • Odourless
  • Beilstein Reference: 5209585
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00147406
Núm. CAS: 8002-43-5